Principaux documents
57032
Supelco
Vanne de contrôle du débit pour collecteur Visiprep
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
Synonyme(s) :
VANNES DE CONTROLE POUR V.M. - BTE DE 2
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Gamme de produits
Visiprep
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 2
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with standard 12- and 24-port models
Description générale
Flow control valve can help in manipulating flow through each tube by rotating individual screw-valves built into the cover.
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC