57022
Tubes de SPE vides (sans frittés)
volume 60 mL, pk of 12
Synonyme(s) :
SPE Reservoir
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pk of 12
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Application(s)
food and beverages