Documents
57062
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-18
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for ISO 25101
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 100 mg
Conditionnement
pk of 108
Ampleur du marquage
17% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Supelclean ENVI-18 SPE tube is used for reversed phase separations involving a polar (usually aqueous) or moderately polar sample matrix (mobile phase) and a nonpolar stationary phase.
Mécanisme de rétention: phase inverse
Compatibilité avec les matrices: solutions aqueuses (potable, souterraine ou usée)
• Greffage polymérique, octadécyl (17%), end cappée
• Excellente pour le nettoyage, l′extraction et la concentration des polluants de matrices environnementales aqueuses
• Le plus grand % de carbone greffé pour une augmentation de la capacité et des taux de récupération
• Le plus grand taux de carbone afin d′offrir également une plus grande résistance à des conditions de pH extrêmes
• Utilisé pour extraire des herbicides, fongicides, et pesticides des eaux usées
Informations légales
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Afficher tout