Key Documents
52602-U
Supelco
Tube de SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonyme(s) :
C18 SPE cartridge tube
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
PE frit (20 μm)
polypropylene
Niveau de qualité
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Composition
bed wt., 100 mg
Conditionnement
pk of 108
Ampleur du marquage
18% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
70 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Mécanisme de rétention: Phase inverse
Compatibilité avec les matrices: Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau)
  • Greffage ploymérique, octadecyl (18 %C), end-cappé
  • Haut taux de greffage de 18 %C pour accroître la capcité de liaison et atteindre de plus grand taux de récupération
  • La phase la moins sélective : retient les analytes les plus organiques des matrices aqueuses
  • Peut également être employée pour le déssalage des matrices aqueuses
  • Utile pour extraire des analytes de structures diverses du même échantillon
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hardik Chandasana et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 985, 180-188 (2015-02-16)
Apocynin is a major active constituent of Picrorhiza kurroa that exhibits potent anti-inflammatory activity by inhibiting superoxide-generating NADPH oxidase enzyme. To elucidate detailed pharmacokinetic profile of apocynin, high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed in
Articles
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC