Principaux documents
567502-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Colonne HPLC en pentafluorophényle PFP Discovery
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® HS F5, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
4 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Conseils pour transférer une méthode C18 vers Discovery® HS F5 :
En règle générale, les bases sont retenues plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une colonne C18. Augmenter la teneur organique d′une séparation C18 de 5 à 10 % permettra d′obtenir une rétention comparable sur une colonne HS F5. Les résultats obtenus avec d′autres composés sont hautement variables. Toutefois, les solutés dont le log Po/w est inférieur à 2,5 seront généralement retenus plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une C18. Le degré de différence dépend essentiellement du soluté.
La phase greffée Discovery® HS F5 fournit des séparations en phase inverse qui sont nettement différentes des colonnes C18. Cependant, les composés vont habituellement s′éluer dans les mêmes limites des temps de rétention, rendant la plupart des méthodes C18 facilement transférables.
Application
  • Optimization and validation of a bioanalytical HPLC-UV technique for simultaneous determination of underivatized phenylalanine and tyrosine in the blood for phenylketonuria diagnosis and monitoring : cette étude optimise et valide une méthode HPLC-UV utilisant une colonne HPLC Discovery® HS F5 pour la détermination simultanée de la phénylalanine et de la tyrosine dans des échantillons sanguins. Elle fournit un outil robuste pour le diagnostic et le suivi de la phénylcétonurie. (Rabti et al., 2024).
  • Heart-cut bidimensional achiral-chiral liquid chromatography applied to the evaluation of stereoselective metabolism, in vivo biological activity, and brain response to chiral drug candidates targeting the central nervous system : l'étude emploie une configuration de chromatographie liquide achiral-chiral bidimensionnelle utilisant la colonne HPLC Discovery® HS F5 pour évaluer le métabolisme stéréosélectif et l'activité biologique de médicaments candidats chiraux ciblant le système nerveux central (SNC). (Battisti et al., 2016).
  • Chromatographic separation of arsenic species with pentafluorophenyl column and application to rice : cet article scientifique décrit la séparation des espèces d'arsenic dans le riz à l'aide d'une colonne pentafluorophényle, en soulignant l'efficacité de la colonne HPLC Discovery® HS F5 pour des applications environnementales et de sécurité alimentaire. (Baba et al., 2014).
  • Advantages of pentafluorophenylpropyl stationary phase over conventional C18 stationary phase--application to analysis of triamcinolone acetonide : la recherche compare la colonne HPLC Discovery® HS F5 aux colonnes C18 classiques, démontrant des performances supérieures dans l'analyse de l'acétonide de triamcinolone. (Havlíková et al., 2008).
Caractéristiques et avantages
  • Sélectivité unique
  • Rétention similaire au C18 (nécessite parfois une phase mobile plus forte)
  • Excellente forme des pics
  • Séparations LC-MS stables avec faible relargage
  • Montée en échelle possible grâce aux particules de tailles de 3 à 10 μ
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse CLHP ou LC-MS
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Umberto M Battisti et al.
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.