Key Documents
567507-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne HPLC Discovery® HS F5, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
4 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
operating pH range
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Conseils pour transférer une méthode C18 vers Discovery® HS F5 :
En règle générale, les bases sont retenues plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une colonne C18. Augmenter la teneur organique d′une séparation C18 de 5 à 10 % permettra d′obtenir une rétention comparable sur une colonne HS F5. Les résultats obtenus avec d′autres composés sont hautement variables. Toutefois, les solutés dont le log Po/w est inférieur à 2,5 seront généralement retenus plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une C18. Le degré de différence dépend essentiellement du soluté.
La phase greffée Discovery® HS F5 fournit des séparations en phase inverse qui sont nettement différentes des colonnes C18. Cependant, les composés vont habituellement s′éluer dans les mêmes limites des temps de rétention, rendant la plupart des méthodes C18 facilement transférables.
Application
  • Nature of the main contaminant in the drug primaquine diphosphate: SFC and SFC-MS methods of analysis.: This study uses the Discovery® HS F5 HPLC Column to identify and quantify the main contaminant in primaquine diphosphate, crucial for ensuring the quality and safety of this antimalarial drug (Brondz et al., 2007).
  • HPLC assisted chemobiological standardization of alpha-glucosidase-I enzyme inhibitory constituents from Piper longum Linn-An Indian medicinal plant.: Demonstrates the application of the Discovery® HS F5 HPLC Column in the biologically relevant chemical analysis of Indian medicinal plants, contributing to the standardization of herbal medicine (Pullela et al., 2006).
  • Disposition study of a new potential antineoplastic agent dimefluron in rats using high-performance liquid chromatography with ultraviolet and mass spectrometric detection.: Utilizes the Discovery® HS F5 HPLC Column to study the pharmacokinetics and metabolism of a novel anticancer agent, aiding in the development of effective cancer therapies (Císar et al., 2005).
  • A simplified analytical method for a phenotyping cocktail of major CYP450 biotransformation routes.: This research employs the Discovery® HS F5 HPLC Column to simplify the analysis of a phenotyping cocktail, enhancing the assessment of drug metabolism and facilitating personalized medicine approaches (Jerdi et al., 2004).
Caractéristiques et avantages
  • Sélectivité unique
  • Rétention similaire au C18 (nécessite parfois une phase mobile plus forte)
  • Excellente forme des pics
  • Séparations LC-MS stables avec faible relargage
  • Montée en échelle possible grâce aux particules de tailles de 3 à 10 μ
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Jian Mao et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 27(2), 216-219 (2009-07-25)
A simple method was developed for the analysis of 6-hydroxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline (6-OH-MTHbetaC), 5-hydroxytryptamine (5-HT) and 5-hydroxyindole acetic acid (5-HIAA) in rat brain by high performance liquid chromatography with electrochemical detection (HPLC-ECD). The separation of the sample was performed on a Discovery