509493
Seringues SGE étanches aux gaz, Luer-Lok
2.5MDF-LL-GT, volume 2500 μL, needle size (not included)
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 2,5 ML, LUER LOCK
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass syringe
Taille de l'aiguille
(not included)
Caractéristiques
needle type Luer lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 008425
Volume
2500 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Maximum inertness for liquid or gas samples
- Suitable for manual disperser/diluter applications
- High accuracy of dispensed volume
- Wide variety of terminations
- Less time consuming
- SGE gas tight syringes also improves work flow analysis