Key Documents
41910-U
Supelco
Régulateur de pression modèle 26
with gauge,
single-stage
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
aluminum body
Raccords
CGA 180
Application(s)
environmental
Description générale
  • Compact size and light weight design for easy transportability.
  • Elgiloy® diaphragm minimizes diffusion resistance and provides accurate and stable pressure control.
  • Sintered filter protects internal components and extends regulator service life.
Corps en aluminium, diaphragme en acier inoxydable.
• Pression d′entrée: 0-2000 psig
• Pression de sortie : 1-25 psig
• CGA 180 / 1/8 de pouce NPT (F)
• Livré avec raccord Swagelock NPT 1/8" pour tube de 1/8 in.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1