Key Documents
R5010
Sigma-Aldrich
Resvératrol
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4′,5-trihydroxy-trans-stilbène, 5-[(1E)-2-(4-hydroxyphényl)éthényl]-1,3-benzènediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant root (bushy knotweed)
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
Clé InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Informations sur le gène
Application
Le resvératrol a été utilisé :
  • dans une expérience de piégeage
  • pour étudier son effet neuroprotecteur sur la mort des cellules neuronales rétiniennes induite par l'activation de la protéine kinase II activation dépendante du complexe Ca2+/calmoduline au cours du diabète
  • comme étalon pour l'évaluation de la teneur en stilbène des feuilles de vigne par fluorimétrie in vivo
Inhibiteur sélectif des COX−1.
Actions biochimiques/physiologiques
Le resvératrol est une phytoalexine phénolique présente dans la pellicule des raisins ainsi que dans d'autres végétaux. Il présente une activité antioxydante intracellulaire et active la sirtuine 1 (SIRT1), histone désacétylase dépendante du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) impliquée dans la biogenèse mitochondriale, dans l'activation du coactivateur 1α des récepteurs γ activés par les proliférateurs des peroxysomes (PGC-1α) et dans l'augmentation de l'activité des facteurs FOXO (domaine Forkhead). Les actions antidiabétique, neuroprotectrice et antiadipogénique du resvératrol peuvent dépendre de l'activation de la protéine SIRT1. Le resvératrol possède une action antivirale contre les virus Herpes simplex 1 et 2 (HSV1 et HSV2). Il présente également des activités biologiques phytoestrogénique et antitumorale. Le resvératrol est connu pour prolonger la vie de nombreuses espèces en intervenant dans plusieurs processus physiologiques.
Notes préparatoires
Soluble dans l'éthanol, le diméthylsulfoxyde et l'acétone. Très peu soluble dans l'eau (3 mg/100 ml).
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Halloysite clay nanotubes for resveratrol delivery to cancer cells
Vergaro V, et al.
Macromolecular Bioscience, 12(9), 1265-1271 (2012)
Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet
Baur JA, et al.
Nature, 444(7117), 337-337 (2006)
Fast and local assessment of stilbene content in grapevine leaf by in vivo fluorometry
Poutaraud A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(13), 4913-4920 (2007)
Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence
Baur JA and Sinclair DA
Nature Reviews Drug Discovery, 5(6), 493-493 (2006)
Resveratrol inhibits neuronal apoptosis and elevated Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II activity in diabetic mouse retina
Kim YH, et al.
Diabetes, 59(7), 1825-1835 (2010)
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.