29664-U
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial™
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Synonyme(s) :
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
thread for 9 mm
Compatibilité
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Catégories apparentées
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.