28715-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in. , non-fritted, 60-80 mesh, preconditioned, pkg of 10 tubes
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tenax® TA, size 60-80 mesh, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, 60-80 mesh
Matériaux
glass TD tube (non-fritted)
Niveau de qualité
Agence
EPA TO-1,IP-1B
Description
Sealed with (Brass Endcaps)
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 tubes
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Taille
60-80 mesh
Matrice
Tenax TA
Taille des particules
60-80 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable