Principaux documents
11049-U
Supelco
Adsorbant polymère poreux Tenax®
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
About This Item
Code UNSPSC :
23201100
Nomenclature NACRES :
SB.54
Nom du produit
Adsorbant polymère poreux Tenax®, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 500 g
Paramètres
350 °C temp. limit
Superficie
~25 m2/g
Matrice
Tenax GR
Taille des particules
20-35 mesh
Densité
~0.40 g/mL (free fall density)
Description générale
Tenax, polymère poreux à base d'oxyde de 2,6-diphényl-p-phénylène, est largement utilisé comme adsorbant dans les applications de purge et piégeage et le prélèvement d'échantillons d'air. Sa structure innovante présente de nouvelles caractéristiques d'adsorption/désorption très intéressantes par rapport aux autres polymères poreux.
Pour en savoir plus sur nos différents adsorbants, rendez-vous sur sigma-aldrich.com/adsorbents
Note de bas de page
Tenax GR is a composite material containing 70% Tenax TA and 30% graphite carbon.
Informations légales
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Handbook of Water Analysis.
Leo M, et al.
Technology & Engineering, 625-625 (2007)
Retention characteristics of some volatile compounds on Tenax GR.
Dostal VKM and Churacek J.
Journal of Chromatography A, 642 (1), 379-382 (1993)
Evaluation of Tenax-GR adsorbent for the passive sampling of volatile organic compounds at low concentrations.
Cao X and Hewitt N.
Atmos. Environ., Part A, 27 (12), 1865-1872 (1993)
Jae Hwan Lee et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(11), 1503-1517 (2006-11-23)
Four popular thermally desorbable adsorbents used for air sampling (Tenax TA, Tenax GR, Carbopack B, and Carbopack X) are examined for the potential to form artifacts with ozone (O3) at environmental concentrations. The performance of these adsorbents for the ketone