Key Documents
28432-U
Supelco
Connecteur Viton® Polypropylène 24mm/24mm
pk of 6
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
Conditionnement
pk of 6
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable