27298
Fiole Headspace, verre transparent, haut biseauté, fond plat
volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
beveled finish clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
30 mm × 60 mm
Volume
27 mL
Raccords
thread for 20 mm