27134
Flacons, à bouchon à vis solide vert Thermoset avec revêtement PTFE, pré-assemblés, pack de 100
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS TRANSPARENTS DE 2 ML, À VIS, BOUCHON PLEIN AVEC LINER EN PTFE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
green melamine resin cap (solid-top)
Caractéristiques
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425