Key Documents
24846
Supelco
Chargeur de batterie, pour M-5 / M-30
AC/DC input 220 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Battery charger for M-5 / M-30 are used as accessories in flow calibration devices for air sampling pumps.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.