Key Documents
28158-U
Supelco
Chargeur de batterie Omega
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
Synonyme(s) :
240V SINGLE UNIT OMEGA CHARGE
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Qualité
Agrée CE
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.