Key Documents
24412
Seringues SGE à piston guidé
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 5RGP
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
removable needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001450
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL
Compatibilité
for use with SGE 5R-GP
Description générale
Le tube allongé guide le piston au cours de l′injection.
Pièce de rechange