Principaux documents
20425-U
Sigma-Aldrich
Coupe-tuyau robuste
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122406
Nomenclature NACRES :
NB.35
Caractéristiques
manual
Conditionnement
pkg of 1 ea
L du coupe-tuyau
4 15/16 in.
Caractéristiques et avantages
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable