20270-U
Barboteur standard Midget
reservoir volume 25 mL
Synonyme(s) :
Barboteur/bulleur
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
standard stem glass impinger
Joint
joint ST/NS reservoir
Agence
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
Description
marked intervals 5 mL
Conditionnement
pkg of 1 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Longueur du réservoir × longueur totale
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
Volume du réservoir
25 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene