Key Documents
Z720178
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 places
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
RCF 13,640 ‑ 16,504
capacity 1.5 ‑ 94 mL
lid
Fabricant/nom de marque
Hettich 1792
Technique(s)
centrifugation: suitable
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1