Principaux documents
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
Synonyme(s) :
Hettich® centrifuge rotors
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
to hold 4 x MTP or CP plates
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1645
Paramètres
1,896 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Description générale
Plates and plate carriers not included.
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni