Z327018
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Matériaux
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Joint
joint ST/NS neck10/19
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 37443
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacité
10 mL