Z326674
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 2,000 mL, accuracy: 0.6 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 29/32
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
Joint
joint: ST/NS neck29/32
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
2,000 mL, accuracy: 0.6 mL
Capacité
2000 mL