Z326763
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonyme(s) :
Flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Joint
joint ST/NS neck14/23
Description
calibrated to contain (TC, EX)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacité
100 mL