Z324388
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 500 mL, subdivision, 5 mL
Synonyme(s) :
Graduated Cylinders
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 5 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 32154
Plage de mesure du volume
500 mL
Hauteur
365 mm