WH0064798M1
Monoclonal Anti-DEPDC6 antibody produced in mouse
clone 5B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DEP domain containing 6, Anti-DEP.6, Anti-DKFZp564B1778, Anti-FLJ12428, Anti-FLJ13854
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DEPDC6(64798)
Immunogène
Sequence
MEEGGSTGSAGSDSSTSGSGGAQQRELERMAEVLVTGEQLRLRLHEEKVIKDRRHHLKTYPNCFVAKELIDWLIEHKEASDRETAIKLMQKLADRGIIHHVCDEHKEFKDVKLFYRFRKDDGTFPLDNEVKAFMRGQRLYEKLMSPENTLLQPREEEGVKYERTFMASEFLDWLVQEGEATTRKEAEQLCHRLMEHGIIQHVSSKHPFVDSNLLYQFRMNFRRRRRLMELLNEKSPSSQETHDSPFCLRKQSHDNRKSTSFMSVSPSKEIKTVSAVRRSSMSSCGSSGYFSSSPTLSSSPPVLCNPKSVLKRPVTSEELLTPGAPYARKTFTIVGDAVGWGFVVRGSKPCHIQAVDPSGPAAAAGMKVCQFVVSVNGLNVLHVDYRTVNNLILTGPRTIVMEVMEELEC
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable