Documents
1.16122
Millipore
Gélose tryptone-bile-X-glucuronide Chromocult®
ISO 16649, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
gélose TBX, milieu tryptone-bile-glucuronide
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
ISO 16649
Niveau de qualité
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
ChromoCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
31.6 g/L
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Escherichia coli
Description générale
La gélose tryptone-bile-X-glucuronide Chromocult® est un milieu sélectif utilisé pour le dénombrement des bactéries Escherichia coli. La présence de l'enzyme β-D-glucuronidase différencie la plupart des E. coli des autres coliformes. E. coli absorbe le substrat chromogène 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X-β-D-glucuronide) tandis que l'enzyme β-glucuronidase clive la liaison entre le chromophore 5-bromo-4-chloro-3-indolyle et le β-D-glucuronide. Les colonies d'E. coli formées sont bleu à bleu-vert. La croissance de la flore Gram-positive est largement inhibée par la présence des sels biliaires et la haute température d'incubation de 44 °C. Quelques E. coli (3 % à 4 %) sont β-D-glucuronidase-négatives et apparaissent sous forme de colonies incolores (par exemple, la plupart des souches d'E. coli O157) ou ne se développent pas à la haute température de 44 °C (par exemple, E. coli O157:H7).
Application
La gélose tryptone-bile-X-glucuronide Chromocult® permet de dénombrer, détecter et identifier les bactéries Escherichia coli β-glucuronidase-positives dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale ainsi que dans les échantillons environnementaux dans le secteur de la production et de la manipulation alimentaires.
Remarque sur l'analyse
Apparence (limpidité) : limpide
Aspect (couleur) : jaunâtre à brun-jaunâtre
pH (25 °C) : 7,0 à 7,4
Test de fertilité réalisé conformément à la version en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) :
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) :
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)) :
Recouvrement sur milieu d'essai (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : ≥ 50 %
Recouvrement sur milieu d'essai (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : ≥ 50 %
Recouvrement sur milieu d'essai (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)) : ≥ 50 %
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) : inhibition totale
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) : inhibition totale
Croissance (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) : illimitée
Croissance (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) : illimitée
Colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : turquoise à bleu
Colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : turquoise à bleu
Colonies ((Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM 00202)) : turquoise à bleu
Colonies (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) : blanc à kaki
Colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) : blanc à kaki
Incubation : 21 ± 3 h à 44 ± 1 °C en conditions aérobies
Un recouvrement de 50 % équivaut à un indice de productivité de 0,5.
Le nombre de colonies indiqué est le résultat d'une triple détermination.
Milieu de référence : Gélose trypto-caséine soja
Informations légales
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms