WH0004879M1
Monoclonal Anti-NPPB antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BNP, Anti-natriuretic peptide precursor B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NPPB(4879)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MDPQTAPSRALLLLLFLHLAFLGGRSHPLGSPGSASDSETSGLQEQRNHLQGKLSELQVEQTSLEPLQESPRPTGVWKSREVATEGIRGHRKMVLYTLRAPRSPKMVQGSGCFGRKMDRISSSSGLGCKVLRRH
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable