WH0004694M1
Monoclonal Anti-NDUFA1 antibody produced in mouse
clone 3B9-1A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CIMWFE, Anti-MWFE, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 1, 7.5kDa, Anti-ZNF183
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B9-1A1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NDUFA1(4694)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
AYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable