V0389
Anti-VGLUT1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BNPI, Anti-Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using synaptic vesicle (SV) fraction of rat brain.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC17A7(57030)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option