U4133
URB597
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Cyclohexylcarbamic acid 3´-carbamoyl-biphenyl-3-yl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble ~14 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(OC(=O)NC3CCCCC3)c2
InChI
1S/C20H22N2O3/c21-19(23)16-8-4-6-14(12-16)15-7-5-11-18(13-15)25-20(24)22-17-9-2-1-3-10-17/h4-8,11-13,17H,1-3,9-10H2,(H2,21,23)(H,22,24)
Clé InChI
ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves