TOX4
In Vitro Toxicology Assay Kit, Neutral Red based
Synonyme(s) :
NR uptake assay, Neutral red assay
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Utilisation
1 kit sufficient for 1,000 tests
Conditionnement
pkg of 1 kit
Conditions de stockage
dry at room temperature
λmax
540 nm
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- to measure the lysosomal enzyme activity in HB8902 cells
- to study the cell viability of human alveolar epithelial cells
- to study the cell viability in fibroblasts
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C