T5192
Anti-γ-Tubulin Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-γ-Tubulin
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-γ-Tubulin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
human, chicken
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using methanol/acetone-fixed chicken fibroblasts cells
western blot: 1:1,000 using whole cell extract human epidermal carcinoma A431 cell line
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBG1(7283) , TUBG2(27175)
Description générale
Immunogène
Application
- Immunocytochemistry.
- Immunofluorescence.
- Immunoblotting.
- Staining in microscopy.
- Chromatin immunoprecipitation (ChIP).
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.