T2027
Anti-Transferrin antibody produced in goat
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-HEL-S-71p, Anti-PRO1557, Anti-PRO2086, Anti-TFQTL1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.2-4.8 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Description générale
Application
- in quantitative precipitin assay
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable