Accéder au contenu
AP164
Anticorps de lapin anti-IgG de rat
Chemicon®, from rabbit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
-
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
L'anticorps de lapin anti-IgG de rat détecte le niveau d'IgG de rat ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée pour les analyses en ELISA, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2