SRP0224
PTPsigma/PTPRS Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PTPRS, Protein tyrosine phosphatase, receptor type, S, R-PTP-σ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
98 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPRS(5802)
Description générale
Human PTPRS (GenBank Accession No. BC104812) (amino acids 883-end), with N-terminal GST tag, MW = 98kDa, expressed in a Escherichia coli expression system.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires