SML3265
DAPTA trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Adaptavir trifluoroacetate, D-Ala-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, D-Ala-Peptide T-amide trifluoroacetate, Dala1-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, Dala1-Peptide T-amide trifluoroacetate, H-D-Ala-STTTNYT-NH2 trifluoroacetate, H-D-Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr-NH2 trifluoroacetate, [D-Ala1]-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, [D-Ala1]-Peptide T-amide trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable