O003
β-Funaltrexamine hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
β-FNA hydrochloride, (E)-4-[[(5α,6β)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-yl]amino]-4-oxo-2-butenoic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used)
methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)\C=C\C(=O)N[C@@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5OC1[C@]2(CCN3CC6CC6)c45
InChI
1S/C25H30N2O6.ClH/c1-32-20(30)7-6-19(29)26-16-8-9-25(31)18-12-15-4-5-17(28)22-21(15)24(25,23(16)33-22)10-11-27(18)13-14-2-3-14;/h4-7,14,16,18,23,28,31H,2-3,8-13H2,1H3,(H,26,29);1H/b7-6+;/t16-,18-,23+,24+,25-;/m1./s1
Clé InChI
BIPHUOBUKMPSQR-NQGXHZAGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
LC/MS Analysis of Opioid Glucuronide Metabolites in Urine on Ascentis® Express F5 after Solid Phase Extraction (SPE) using Supel™-Select HLB