SML2821
DiFMUP
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,8-Difluoro-4-methylumbelliferyl phosphate, 6,8-Difluoro-4-methyl-7-(phosphonooxy)-2H-1-benzopyran-2-one, 6,8-Difluoro-4-methyl-umbelliferyl phosphate, 6,8-Difluoro-4-methyl-umbelliferyl phosphate, 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin phosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(OP(O)(O)=O)c(F)cc12
InChI
1S/C10H7F2O6P/c1-4-2-7(13)17-9-5(4)3-6(11)10(8(9)12)18-19(14,15)16/h2-3H,1H3,(H2,14,15,16)
Clé InChI
DZANYXOTJVLAEE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable