A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7Na2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.11
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
245-325-0
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OP([O-])([O-])=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P.2Na/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;;/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WUUDJQVNZPEPKN-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorogenic substrate for phosphatases.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe