Key Documents
SML1902
Sigma-Aldrich
ISAM-140
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-Isopropyl 4-(Furan-2-yl)-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate, 4-(2-Furanyl)-4,10-dihydro-2-methyl-pyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C2=CC=CO2)N3C(N1)=NC4=C3C=CC=C4
Actions biochimiques/physiologiques
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR). ISAM-140 exhibits remarkable selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Abdelaziz El Maatougui et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(5), 1967-1983 (2016-01-30)
Three novel families of A2B adenosine receptor antagonists were identified in the context of the structural exploration of the 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one chemotype. The most appealing series contain imidazole, 1,2,4-triazole, or benzimidazole rings fused to the 2,3-positions of the parent diazinone core.