P0373
PSB 1115 potassium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Propyl-8-(4-sulfophenyl)xanthine potassium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCN1C(=O)Nc2nc([nH]c2C1=O)-c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C14H14N4O5S.K/c1-2-7-18-13(19)10-12(17-14(18)20)16-11(15-10)8-3-5-9(6-4-8)24(21,22)23;/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,15,16)(H,17,20)(H,21,22,23);/q;+1/p-1
Clé InChI
CJOWSBOERSTJAR-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable