Key Documents
SML1060
Sigma-Aldrich
Celecoxib-NBD
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-((7-Nitrobenzo[c]-[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)ethyl)-4-(5-(p-tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H20F3N7O5S
Poids moléculaire :
587.53
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Celecoxib-NBD is a flourescent COX2-specific inhibitor. The molecule binds to, and inhibits COX2 with an IC50 of 0.19 μM, and a selectivity index of 443 for COX2 vs. COX1. Celecoxib-NBD fluorescently labels COX2-expressing HCA-7 colon cells, but not COX2-negative HCT116 cells.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable