164610
p-Aminophenylmercuric Acetate
An organomercurial agent used for the activation of latent MMPs in vitro. Acts by facilitating the loss of the enzyme propeptide domain through an autolytic cleavage known as the cysteine switch.
Synonyme(s) :
p-Aminophenylmercuric Acetate, APMA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[Hg+]c1ccc(cc1)N.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C6H6N.C2H4O2.Hg/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-2(3)4;/h2-5H,7H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
RXSUFCOOZSGWSW-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activation of latent MMPs in vitro
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, G.P., et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable