SMB00511
Skimmin
≥90% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
7-Hydroxycoumarin-7-glucoside, Umbelliferone glucoside
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC2=CC(O3)=C(C=C2)C=CC3=O
InChI
1S/C15H16O8/c16-6-10-12(18)13(19)14(20)15(23-10)21-8-3-1-7-2-4-11(17)22-9(7)5-8/h1-5,10,12-16,18-20H,6H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
VPAOSFFTKWUGAD-TVKJYDDYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable