SCJ4600016
CF™ 488A maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
Maleimide dye
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~1036 g/mol
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
70000 at 490 nm
Rapport des absorbances
A280/490 nm 0.1
Fluorescence
λex 488 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 nm (Microscopy laser line)
λex 490 nm; λem 515 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable