SCJ4600048
CF™ 647 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Poids mol.
~1058 g/mol (free acid)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coefficient d'extinction)
240000 at 650 nm
Rapport des absorbances
A280/650 nm 0.03
Fluorescence
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable