SAE0044
Choline Oxidase from Arthrobacter sp.
recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
Synonyme(s) :
COD, COX, ChOx, Choline: oxygen 1-oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (arthrobacter sp.)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
Forme
powder
Activité spécifique
≥12 units/mg protein
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Description générale
Choline oxidase from Arthrobacter sp. is a flavoprotein, which is a member of the glucose–methanol–choline (GMC). The codA gene encodes the choline oxidase enzyme.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
persons
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable