Merck
C5896
Choline oxydase from Alcaligenes sp.
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Synonyme(s) :
Choline:oxygène 1-oxydoréductase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-840-0
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
≥10 units/mg solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg solid
mol wt
~95 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for assay of choline, suitable for molecular biology
storage temp.
−20°C
General description
Point isoélectrique :4,1 ± 0,1
Constante de Michaelis :2,84 x 10¯3M (choline), 5,33 x 10¯3M (bétaïne aldéhyde)
Structure :Une mole de FAD est liée de façon covalente à une mole d′enzyme
Inhibiteurs :p-Chloromercuribenzoate, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
pH optimal :8,0 – 8,5
Temp. optimale :40 – 45 °C
Stabilité au pH :pH 7,0 – 9,0 (30 °C, 2 h)
Stabilité thermique :En dessous de 37 °C (pH 7,5, 10 min)
Application
La choline oxydase issue de Alcaligenes sp. a été utilisée :
  • dans une étude évaluant un biocapteur de choline formé avec des membranes chitineuses, ainsi que ses applications pour mesurer les activités inhibitrices de cholinestérase.
  • dans des études spectroscopiques portant sur la photoréaction de la choline oxydase avec la flavine liée de façon covalente.
  • dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS) pour mesurer l'activité choline acétyltransférase (ChAT) d'homogénats de tissu cérébral.
  • pour mesurer la choline produite par l'autotaxine (ATX) à l'aide d'un test d'activité de l'ATX et par la phospholipase-D (PLD) à l'aide d'un test d'activité de la PLD.
Biochem/physiol Actions
La choline oxydase catalyse l′oxydation à quatre électrons de la choline en glycine-bétaïne, en utilisant la bétaïne aldéhyde comme intermédiaire et l′oxygène moléculaire comme accepteur d′électron primaire. Cette enzyme est également capable d′utiliser la bétaïne aldéhyde comme substrat. Ceci permet d′étudier la conversion de choline en son intermédiaire aldéhyde, et de la bétaïne aldéhyde en glycine-bétaïne. Cette enzyme est une flavoprotéine de poids moléculaire d′environ 72 kDa (chromatographie d′exclusion stérique) ou 66 kDa (électrophorèse sur gel en présence de SDS).
Other Notes
Une unité forme 1 μmole de H2O2 et oxyde 1 μmole de choline par minute à pH 8,0 et 37 °C pour donner de la bétaïne aldéhyde. Remarque : Lors de la conversion de choline en bétaïne par la choline oxydase, 2 μmoles de H2O2 sont produites pour chaque μmole de choline.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe